Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffert, bruksfärdig
Buffert, bruksfärdig
Technical buffer TPL-4/10, 4,00, Plastic bottle, 10
Katalog # WTWA108801
Leverantör:   WTW
Buffert, bruksfärdig
Katalog # WTWA108801
Leverantör:  WTW
CAS-nummer:  
Buffert, bruksfärdig
Buffert, bruksfärdig
Technical buffer TPL-4/10, 4,00, Plastic bottle, 10
CAS-nummer:  
Price
3 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Produktdetaljer och dokument
Every bottle has its own lot reference with the expiration date.
  • Shelf life up to 3 years (unopened)
  • Reference temperature at 25 °C
  • Economic consumption
  • Easiest handling by use of the dosing vessel
  • One litre container with a separate compartment for the sample
Accuracy is ±0,03 pH
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    10
  • Beskrivning:
    Technical buffer TPL-4/10
  • pH-värde:
    4,00