Orders LinkContactUsLinkComponent
DIPSO 99%
DIPSO 99%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # H56187.22
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
DIPSO 99%
Katalog # H56187.22
CAS-nummer:  68399-80-4
DIPSO 99%
DIPSO 99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  68399-80-4
Price
5 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Produktdetaljer och dokument
Purity: 99% CAS No.: 68399-80-4 Molecular Formula: C7H17NO6S Formula Weight: 261.29 Beilstein Reference: 2105454 MDL No.: MFCD00038353
Synonymer:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS-nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-nummer:MFCD00038353
  • Molecular Weight:261.29 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:269-992-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g