Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
Funnels, mini
utlopps-Ø 4 mm, 50 mm, 27 mm
Katalog # BOCH8855
Leverantör:   BOCHEM
Funnels, mini
Katalog # BOCH8855
Leverantör:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
utlopps-Ø 4 mm, 50 mm, 27 mm
Price
59,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikationer
  • Tratt, y.d.:
    27 mm
  • Beskrivning:
    utlopps-Ø 4 mm
  • Längd:
    50 mm