Storage Sacks
Approx. 500 bags/pack, 0,06 mm, 350×500 mm
Katalog # LAMA121
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Approx. 500 bags/pack
- Mått:350×500 mm
- Tjocklek:0,06 mm