Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner Funnels
48 mm, 35 ml, 45 mm
Katalog # 511-0055
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
Katalog # 511-0055
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
VWR®, Büchner Funnels
48 mm, 35 ml, 45 mm
Price
750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
  • Platt Ø:
    48 mm
  • Kapacitet:
    35 ml
  • Seq:
    03
  • För filter, diam.:
    45 mm