Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner Funnels
296 mm, 7000 ml, 270 mm
Katalog # 511-0069
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
Katalog # 511-0069
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Büchner Funnels
VWR®, Büchner Funnels
296 mm, 7000 ml, 270 mm
Price
15 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
  • Platt Ø:
    296 mm
  • Kapacitet:
    7000 ml
  • Seq:
    12
  • För filter, diam.:
    270 mm