Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
Katalog # LPIT111118
Leverantör:   LP ITALIANA
Test tubes
Katalog # LPIT111118
Leverantör:  LP ITALIANA
Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
Price
5 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.800 Items
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Längd:
    100 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    För ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • Stoppers for RIA test tubes
    Stoppers for RIA test tubes
    LPIT112430
    PE
    11 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12.000 Items - 3 875,00 kr