VWR®, Matta, ergonomisk, Basic Bubble och Smooth
Grå, 900×3900 mm, 15 mm
Katalog # 115-1177
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Tillverkad i polyuretan med låg densitet och med en ergonomisk profil som motverkar trötthet. Mattan med bubbelyta är utformad för torra, icke-kritiska miljöer och reducerar halkrisker, kroppssmärta, kvalitetsproblem och sjukfrånvaro. Den släta, platta mattan är idealiska för torra, icke-kritiska miljöer med arbetsytor där du arbetar både sittande och stående, eller där vagnar och rullbårar måste användas.
- De ingjutna vinklade kanterna rullar aldrig upp sig, vilket minimerar snubbelrisken
- Alltid i ett stycke, oavsett storlek eller form: Inga överlappande eller utslitna sammanfogade mattor
- Den ergonomiska designen stimulerar kroppen att öka blodcirkulationen och har en uppiggande effekt
- Silikon- och latexfri
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certifications: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Specifikationer
- Färg:Grå
- L×B:900×3900 mm
- Tjocklek:15 mm