Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Matta, ergonomisk, Basic Bubble och Smooth
Grå, 900×4200 mm, 15 mm
Katalog # 115-1178
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Matta, ergonomisk, Basic Bubble och Smooth
Katalog # 115-1178
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Matta, ergonomisk, Basic Bubble och Smooth
VWR®, Matta, ergonomisk, Basic Bubble och Smooth
Grå, 900×4200 mm, 15 mm
Price
5 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tillverkad i polyuretan med låg densitet och med en ergonomisk profil som motverkar trötthet. Mattan med bubbelyta är utformad för torra, icke-kritiska miljöer och reducerar halkrisker, kroppssmärta, kvalitetsproblem och sjukfrånvaro. Den släta, platta mattan är idealiska för torra, icke-kritiska miljöer med arbetsytor där du arbetar både sittande och stående, eller där vagnar och rullbårar måste användas.
  • De ingjutna vinklade kanterna rullar aldrig upp sig, vilket minimerar snubbelrisken
  • Alltid i ett stycke, oavsett storlek eller form: Inga överlappande eller utslitna sammanfogade mattor
  • Den ergonomiska designen stimulerar kroppen att öka blodcirkulationen och har en uppiggande effekt
  • Silikon- och latexfri
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
 : DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Specifikationer
  • Färg:
    Grå
  • L×B:
    900×4200 mm
  • Tjocklek:
    15 mm