Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 53 bags/pack, 0,06 mm, 1000×1700 mm
Katalog # LAMA131
Leverantör:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Katalog # LAMA131
Leverantör:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 53 bags/pack, 0,06 mm, 1000×1700 mm
Price
3 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 kg
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Approx. 53 bags/pack
  • Mått:
    1000×1700 mm
  • Seq:
    12
  • Tjocklek:
    0,06 mm