Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 1667 bags/pack, 0,05 mm, 200×300 mm
Katalog # LAMA116
Leverantör:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Katalog # LAMA116
Leverantör:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 1667 bags/pack, 0,05 mm, 200×300 mm
Price
3 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 kg
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Approx. 1667 bags/pack
  • Mått:
    200×300 mm
  • Seq:
    02
  • Tjocklek:
    0,05 mm