Pärlor, glas
Glass beads, special filling, 5 mm
Katalog # HECH91140109005
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Massivt glas.
För påfyllning av destillationskolonner.
Specifikationer
- Ø:5 mm
- Beskrivning:Glass beads, special filling
- Seq:06