Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, S1
Pipette controller, S1
Pipettfyllare S1, 1 - 100 ml, Blå
Katalog # 612-3985
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Pipette controller, S1
Katalog # 612-3985
Pipette controller, S1
Pipette controller, S1
Pipettfyllare S1, 1 - 100 ml, Blå
Price
4 740,00 kr
Kampanjpris
Gäller till kl 31/03/2026
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipettes from 1 to 100 ml.
  • Lightweight ergonomic design; large illuminated LCD display
  • 8 speed alternatives for both aspirating and dispensing allowing total control of pipetting
  • Customisable ID area, five colour options permit easy recognition of ownership and/or task designation
  • Autoclavable silicone adapter
  • Heavy duty lithium-ion battery with fast recharging (3 hours) and 15 hours of continuous operation
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
Beställningsinformation: Supplied with S1 Pipette Filler, universal charger, table stand, wall-mounted holder, 1 ml pipette support, instruction manual and warranty card.
Specifikationer
  • Färgkod:
    Blå
  • Kapacitet:
    1 - 100 ml
  • Beskrivning:
    Pipettfyllare S1
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    612-3985
  • Modell:
    S1
  • Batterityp:
    Lithium-Ion
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 ml pipette filler support
    1 ml pipette filler support
    612-4851
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 415,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Single pipette filler wing stand
    Single pipette filler wing stand
    612-4850
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 330,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Single pipette filler table mount stand
    Single pipette filler table mount stand
    612-4848
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Single pipette filler wall mount stand
    Single pipette filler wall mount stand
    612-4847
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Hydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/box
    Hydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/box
    612-4844
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 2 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Silicone pipette gripper, 4/case
    Silicone pipette gripper, 4/case
    LABS9065-11
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items - 1 125,00 kr