Pipette controller, S1
Pipettfyllare S1, 1 - 100 ml, Klar
Katalog # 612-3984
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Pipette controller, S1
Katalog # 612-3984
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Price
4 740,00 kr
Gäller till kl 31/03/2026
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
Product Details & Documents
The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipettes from 1 to 100 ml.
- Lightweight ergonomic design; large illuminated LCD display
- 8 speed alternatives for both aspirating and dispensing allowing total control of pipetting
- Customisable ID area, five colour options permit easy recognition of ownership and/or task designation
- Autoclavable silicone adapter
- Heavy duty lithium-ion battery with fast recharging (3 hours) and 15 hours of continuous operation
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
Beställningsinformation: Supplied with S1 Pipette Filler, universal charger, table stand, wall-mounted holder, 1 ml pipette support, instruction manual and warranty card.
Specifikationer
- Färgkod:Klar
- Kapacitet:1 - 100 ml
- Beskrivning:Pipettfyllare S1
- Seq:02
- Cat. No.:612-3984
- Modell:S1
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Batterityp:Lithium-Ion
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- 1 ml pipette filler support1 ml pipette filler support612-4851Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 415,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Single pipette filler wing standSingle pipette filler wing stand612-4850Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 330,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Single pipette filler table mount standSingle pipette filler table mount stand612-4848Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 725,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Single pipette filler wall mount standSingle pipette filler wall mount stand612-4847Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 420,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Hydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/boxHydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/box612-4844Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 25 Items - 2 250,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Silicone pipette gripper, 4/caseSilicone pipette gripper, 4/caseLABS9065-11Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items - 1 125,00 kr