Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Phase contrast microscope, Trinocular, 5×, 10× φ, 40× φ
Katalog # 630-2078
Leverantör:   ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Katalog # 630-2078
Leverantör:  ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Phase contrast microscope, Trinocular, 5×, 10× φ, 40× φ
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Axio Lab.A1 har designats för biomedicinska tillämpningar.
  • Ljusfält, faskontrast, polarisering eller fluorescensapplikationer utförda med IC²S-objektiv
  • LED-belysning finns som tillval
  • LED-fluorescens exciterad i UV och blått
  • Studie av små strukturer i avslappnad hållning
  • Antisvampbehandling för tropiska områden
De erbjuder flexibilitet i analys av defekter, kvalitetskontroll och materialprovning. Stativversioner för ortoskopi eller konoskopi för att undersöka dubbelbrytande material. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för ytterligare information.
Certifications: TÜV-godkänd ergonomisk design för bättre komfort.
Specifikationer
  • Förstoring:
    5×, 10× φ, 40× φ
  • Beskrivning:
    Phase contrast microscope
  • Seq:
    03
  • Typ:
    Trinocular
  • Cat. No.:
    630-2078
  • Fokussystem:
    Coarse with tension adjustment
  • Revolver:
    5 lägen
  • Objektbord:
    75×30 mm
  • Belysning:
    Halogen
  • Okular:
    WF 10×/23 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    630-2581
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dust cover
    Dust cover
    ZEIS4155101901000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Spänning
    Effekt (W)
    Tillgänglighet
    Price
  • Halogen bulb
    Halogen bulb
    630-2389
    12 V
    35 W
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • LED spot 12 V/3×2 W
    LED spot 12 V/3×2 W
    ZEIS0000000552376
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base plate for stability
    Base plate for stability
    ZEIS4300379100000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 920,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Intermediate plate for tubes
    Intermediate plate for tubes
    ZEIS4237329040000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-montering
    Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-montering
    630-1424
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dammskydd K (300×190×400 mm)
    Dammskydd K (300×190×400 mm)
    630-0393
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dammskydd G (570×135×650 mm)
    Dammskydd G (570×135×650 mm)
    630-0394
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 200,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    630-0400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 10 525,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    630-0401
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarisationsfilter 32 mm
    Polarisationsfilter 32 mm
    630-0420
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Compensator Lambda/4, 6×20
    Compensator Lambda/4, 6×20
    630-0422
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Påfyllningssats för markör
    Påfyllningssats för markör
    630-2388
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 615,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Markör för objektivtråd med W 0,8
    Markör för objektivtråd med W 0,8
    630-2387
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fixed polarizer
    Fixed polarizer
    ZEIS4277010000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer D, 90° rotatable, removable
    Polarizer D, 90° rotatable, removable
    ZEIS4277060000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer rotatable with color filter carrier
    Polarizer rotatable with color filter carrier
    ZEIS4277070000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Specimen slide holder for one-hand operation
    Specimen slide holder for one-hand operation
    ZEIS4323010000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    630-0343
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 12 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    ZEIS4261120000000
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 225,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Modell
    Upplösning
    Tillgänglighet
    Price
  • Digital camera
    Digital camera
    ZEIS4265109901000
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Spänning
    Effekt (W)
    Tillgänglighet
    Price
  • Halogen bulb with reflector
    Halogen bulb with reflector
    ZEIS0000000488372
    12 V
    50 W
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 92,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Spänning
    Effekt (W)
    Tillgänglighet
    Price
  • Halogen bulb
    Halogen bulb
    630-1711
    6 V
    30 W
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 345,00 kr