Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material, Horse hair, 120 mm, 63 mm, Stål, förzinkad, 470 mm
Katalog # REIT23630202
Leverantör:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalog # REIT23630202
Leverantör:  REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material, Horse hair, 120 mm, 63 mm, Stål, förzinkad, 470 mm
Price
1 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Horse hair
  • Borsthuvud Ø:
    63 mm
  • Handle material:
    Stål, förzinkad
  • Beskrivning:
    Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material
  • Seq:
    03
  • Total längd:
    470 mm
  • Borsthuvudets längd:
    120 mm