Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell counter vials
Cell counter vials
Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, Klar, Ja, 50 vials/tray, 20 trays
Katalog # RATI5515010
Leverantör:   RATIOLAB
Cell counter vials
Katalog # RATI5515010
Leverantör:  RATIOLAB
Cell counter vials
Cell counter vials
Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, Klar, Ja, 50 vials/tray, 20 trays
Price
1 750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Cell counter vials made of clear PS.
  • High-precision design for use with robotic analytical systems
Specifikationer
  • Med lock:
    Ja
  • Förp.:
    50 vials/tray, 20 trays
  • Kapacitet:
    25,00 ml
  • Färg:
    Klar
  • Beskrivning:
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
  • Material:
    PS
  • Seq:
    01