Skrapa
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 25 ml
BURK5347-0025
: BURKLE
Skrapan är utformad speciellt för provtagning av sammanhängande, agglomererade och inte fritt flytande vätskor.
- Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.
- Ø:25 mm
- Volym:25 ml
- Längd:1000 mm
- Material:Stainless steel V4A