Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatlar
Spatlar
300 mm
Katalog # BURK5313-0300
Leverantör:   BURKLE
Spatlar
Katalog # BURK5313-0300
Leverantör:  BURKLE
Spatlar
Spatlar
300 mm
Price
480,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    02