Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatlar
180 mm
Katalog # BURK5313-0180
Leverantör:   BURKLE
Spatlar
Katalog # BURK5313-0180
Leverantör:  BURKLE
Spatlar
Spatlar
180 mm
Price
300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Specifikationer
  • Längd:
    180 mm
  • Seq:
    01