Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Katalog # DENE1012531
Leverantör:   DEUTSCH NEUMANN
Propp
Katalog # DENE1012531
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
Propp
Propp
2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Price
115,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
 : DIN 12 871
Specifikationer
  • Diam, nedre:
    31,0 mm
  • Ø topp:
    38,0 mm
  • Hål Ø.:
    7 mm
  • Ant. hål:
    2
  • Höjd:
    35,0 mm
  • Seq:
    18