Propp
2, 30,0 mm, 5 mm, 23,0 mm, 29,0 mm
217-0833
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
Documents
- Diam, nedre:23,0 mm
- Ø topp:29,0 mm
- Hål Ø.:5 mm
- Ant. hål:2
- Höjd:30,0 mm
- Seq:15