Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
2, 30,0 mm, 5 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalog # 217-0832
Leverantör:   DEUTSCH NEUMANN
Propp
Katalog # 217-0832
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
Propp
Propp
2, 30,0 mm, 5 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Price
43,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
 : DIN 12 871
Specifikationer
  • Diam, nedre:
    21,0 mm
  • Ø topp:
    27,0 mm
  • Hål Ø.:
    5 mm
  • Ant. hål:
    2
  • Höjd:
    30,0 mm
  • Seq:
    14