Orders LinkContactUsLinkComponent
Propp
2, 30,0 mm, 4 mm, 18,0 mm, 24,0 mm
  217-0831
Propp
  217-0831
Propp
Propp
2, 30,0 mm, 4 mm, 18,0 mm, 24,0 mm
36,00 kr
1 * 1 Items
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
 : DIN 12 871
  • Diam, nedre:
    18,0 mm
  • Ø topp:
    24,0 mm
  • Hål Ø.:
    4 mm
  • Ant. hål:
    2
  • Höjd:
    30,0 mm
  • Seq:
    13