Square Buckets
Square bucket with metal handle, Vit, 20 L, 320×315×320 mm
Katalog # LAMA1137
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Robust PP bucket with ergonomic handle.
- Square shape
- Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
- Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Dokument
Specifikationer
- Kapacitet:20 L
- Färg:Vit
- Beskrivning:Square bucket with metal handle
- Mått:320×315×320 mm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.