Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # C0775-100G
Frätande
Hälsa
Irriterande
Miljö
Leverantör:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Katalog # C0775-100G
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
1 890,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:13,04406
  • Smält Pt:189…194 °C
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
Specifikationer