Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 18, 76 mm
Katalog # MURRM618/05
Leverantör:   MURRAY S
Hypodermic needles
Katalog # MURRM618/05
Leverantör:  MURRAY S
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 18, 76 mm
Price
625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
Specifikationer
  • Mätare:
    18
  • Beskrivning:
    Hypodermic, sharp
  • Längd:
    76 mm
  • Seq:
    14