Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 14, 150 mm
Katalog # MURRM614/08
Leverantör:   MURRAY S
Hypodermic needles
Katalog # MURRM614/08
Leverantör:  MURRAY S
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic, sharp, 14, 150 mm
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Non sterile needles with sharp ends and luer lock fitting.
Specifikationer
  • Mätare:
    14
  • Beskrivning:
    Hypodermic, sharp
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    08