Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps, 1,3 ml, Ofärgad, racked with cover, do 1,1 ml
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Förp.:racked with cover
- Rekommenderad arbetsvolym:do 1,1 ml
- Kapacitet:1,3 ml
- Färg:Ofärgad
- Beskrivning:96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesEmpty racks with lids for 384 round or square storage tubes731-0248Blå-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 20 Items - 3 125,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- 384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat731-0247Orange384 caps per matLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 38.400 Items - 60 700,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- 384× storage tube plug cap for round tube384× storage tube plug cap for round tube731-0246Orangebulk packLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 38.400 Items - 43 375,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesEmpty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubes731-0245Ofärgad-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items - 1 175,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap731-0243Vitbulk packedLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 9.600 Items - 8 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matThermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on mat731-0244Vit96 caps per matLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4.800 Items - 11 800,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- 96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover731-0242Orange96 caps per matLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4.800 Items - 48 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FärgFörp.TillgänglighetPrice
- 96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring731-0241Orangebulk packedLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4.800 Items - 40 350,00 kr