Orders LinkContactUsLinkComponent
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, blank, WOB-1138-G.M.R, Vinyl, Svart på gult, 38×11 mm, 80 labels/sheet
Katalog # BRDY101808
Leverantör:   Brady
Write-on labels
Katalog # BRDY101808
Leverantör:  Brady
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, blank, WOB-1138-G.M.R, Vinyl, Svart på gult, 38×11 mm, 80 labels/sheet
Price
3 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 Items
Produktdetaljer och dokument
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Specifikationer
  • Färg:
    Svart på gult
  • Beskrivning:
    Write-on labels, blank
  • Mått:
    38×11 mm
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    02
  • Modell:
    WOB-1138-G.M.R
  • Förp.:
    80 labels/sheet