Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Katalog # 46307.AP
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Katalog # 46307.AP
CAS-nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
13,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
655,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0.01
  • pH-värde:
    13,00
  • Cat. No.:
    46307.AP
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD03458582
Specifikationer