Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 11,00, 250 mL
Katalog # METT51350012
Leverantör:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalog # METT51350012
Leverantör:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 11,00, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
330,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • pH-värde:
    11,00