Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
Katalog # METT51350016
Leverantör:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalog # METT51350016
Leverantör:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
CAS-nummer:  
Pris
1 200,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 6 Items
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • pH-värde:
    2,00
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.