Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, Färglös, 250 ml, 6
Katalog # METT51350022
Leverantör:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalog # METT51350022
Leverantör:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, Färglös, 250 ml, 6
CAS-nummer:  
Price
1 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    6
  • Färg:
    Färglös
  • Beskrivning:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Pk Info:
    250 ml
  • pH-värde:
    9,21
Specifikationer