Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3 lösning
Basic Violet 3 lösning
1 L
Katalog # 911517ZA
Leverantör:   VWR Chemicals
Basic Violet 3 lösning
Katalog # 911517ZA
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3 lösning
Basic Violet 3 lösning
1 L
CAS-nummer:  548-62-9
Price
780,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Primary stain for Gram staining
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Cat. No.:
    911517ZA