Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
20 ml, 45 mm, 30 mm
Katalog # SPVAE00920
Leverantör:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Katalog # SPVAE00920
Leverantör:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
20 ml, 45 mm, 30 mm
Price
680,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 131 Items
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials.
Beställningsinformation: Replacement PE caps are available separately.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Höjd:
    45 mm
  • Seq:
    02
  • Hals, diam.:
    30 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Natural PE cap, Ø 22 mm
    Natural PE cap, Ø 22 mm
    215-2420
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 220 Items - 255,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Natural PE cap, Ø 30 mm
    Natural PE cap, Ø 30 mm
    215-2424
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items - 82,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Natural PE cap, Ø 40 mm
    Natural PE cap, Ø 40 mm
    SPVAQ40212
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 86 Items - 325,00 kr