Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Katalog # 392-0308
Leverantör:   Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Katalog # 392-0308
Leverantör:  Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Price
38 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
  • Recommended working range of 300 ml to 1 L
  • Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
  • Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
  • Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
  • Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
  • Each system is supplied individually double bagged
  • Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Beställningsinformation: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Specifikationer
  • Diam×H:
    188×259 mm
  • Rekommenderad arbetsvolym:
    1000-3000 ml
  • Kapacitet:
    3000 ml
  • Beskrivning:
    Flasks with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
  • Seq:
    02
  • Hals:
    side arm necks thread GL 45
  • Antal sidoarmar:
    2
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Ventilerat lock, 0,2 μm ventil, för 500, 1000 och 3000 ml spinnerflaskor
    Ventilerat lock, 0,2 μm ventil, för 500, 1000 och 3000 ml spinnerflaskor
    734-4102
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items - 640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 3000 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 3000 ml spinnerflaska
    734-4100
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    CORN3568
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items - 590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 500 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 500 ml spinnerflaska
    734-4101
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 1000 ml spinnerflaska
    Aseptiskt överföringslock för sidoarm, dopprör med 0,2 μm ventil, luerlock hane, för 1000 ml spinnerflaska
    734-4098
    GL45
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 6 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    CORN401901
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 19 025,00 kr