Standard pH electrodes
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, Enkel koppling, påfyllningsbar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, +2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000), Laboratory use, research, production, education, agriculture
CONSSP21T
: CONSORT
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, +2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000)
- Ø×L:12×110 mm
- För:Laboratory use, research, production, education, agriculture
- Typ:Enkel koppling, påfyllningsbar
- Beskrivning:SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
- Material:Glas
- Seq:04
- Temp:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21T
- Modell:SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable