Buffer solutions
High-resolution buffer, 7,000, -, —, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
REGEH70525
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Referenstemperatur:25 °C
- Färg:—
- Beskrivning:High-resolution buffer
- pH noggrannhet:-
- pH-värde:7,000
- Cat. No.:REGEH70525