Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND S
Capillary, TG-BOND S, 20,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Katalog # 555-8860
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
TracePLOT™ TG-BOND S GC columns are ideal for analysis of non-polar and mid-polar compounds.
- Mid-polarity, divinylbenzene 4-vinylpyridine solid phase
- Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Specifikationer
- Kolumnformat:Capillary
- Skikttjocklek:20,00 µm
- Ø inr.:0,53 mm
- Längd:30 m
- Phase:TG-BOND S
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.