Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND U
Capillary, TG-BOND U, 20,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Katalog # 555-8856
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
TracePLOT™ TG-BOND U GC columns are ideal for the analysis of polar compounds.
- Polar, divinylbenzene ethylene glycol/dimethylacrylate phase
- Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Specifikationer
- Kolumnformat:Capillary
- Skikttjocklek:20,00 µm
- Ø inr.:0,53 mm
- Längd:30 m
- Phase:TG-BOND U
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.