Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Cup samplers
Koppprovtagare för vätskor, Rostfritt stål 316, 100 ml, 600 mm, 55 mm
Katalog # SAMP5030A-600
Leverantör:   Sampling Systems
Cup samplers
Katalog # SAMP5030A-600
Leverantör:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Koppprovtagare för vätskor, Rostfritt stål 316, 100 ml, 600 mm, 55 mm
Pris
6 375,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifikationer
  • Ø:
    55 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivning:
    Koppprovtagare för vätskor
  • Längd:
    600 mm
  • Material:
    Rostfritt stål 316
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Pris
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 735,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Pris
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items - 610,00 kr