Cup samplers
Koppprovtagare för vätskor, Rostfritt stål 316, 100 ml, 1000 mm, 55 mm
Katalog # SAMP5030A-1000
Leverantör: Sampling Systems
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifikationer
- Ø:55 mm
- Kapacitet:100 ml
- Beskrivning:Koppprovtagare för vätskor
- Längd:1000 mm
- Material:Rostfritt stål 316
- Seq:02
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BorstmaterialBorsthuvud ØHandle materialTillgänglighetPrice
Produktinformation
- Katalog #BorstmaterialBorsthuvud ØHandle materialTillgänglighetPrice