Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, Vit
Katalog # SEMA3718
Leverantör:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Katalog # SEMA3718
Leverantör:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, Vit
Price
1 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    56 mm
  • Kapacitet:
    125 ml
  • Färg:
    Vit
  • Höjd:
    67 mm
  • Seq:
    05