Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
11 ml, 108 mm, 16 mm, PP
Katalog # METR6.2743.050
Leverantör:   METROHM
Sample tubes
Katalog # METR6.2743.050
Leverantör:  METROHM
Sample tubes
11 ml, 108 mm, 16 mm, PP
Price
56 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Ideal for IC sample processors and VA autosamplers.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Kapacitet:
    11 ml
  • Längd:
    108 mm
  • Material:
    PP
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    METR6.2743.077
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items - 1 600,00 kr