Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Provtagare, Rostfritt stål V2A (1.4301), 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Katalog # 300-0108
Leverantör:   BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Katalog # 300-0108
Leverantör:  BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Provtagare, Rostfritt stål V2A (1.4301), 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Price
62 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
When bulk goods are transported, they may separate out and surface samples may not be representative. The sampler is opened manually once it has reached the required depth.
  • Chamber is opened and closed manually
  • Drill tip for easy boring
  • Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Volym:
    400 ml
  • Beskrivning:
    Provtagare
  • Längd:
    1500 mm
  • Material:
    Rostfritt stål V2A (1.4301)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Förlängningsstav, 1000 mm
    Förlängningsstav, 1000 mm
    300-1020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Väska för transport
    Väska för transport
    312-1141
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 275,00 kr