Upright microscopes, Axio Lab.A1
Microscope stand for axio lab A1 HAL 35, Binocular, —
630-2143
: ZEISS
Axio Lab.A1 har designats för biomedicinska tillämpningar.
- Ljusfält, faskontrast, polarisering eller fluorescensapplikationer utförda med IC²S-objektiv
- LED-belysning finns som tillval
- LED-fluorescens exciterad i UV och blått
- Studie av små strukturer i avslappnad hållning
- Antisvampbehandling för tropiska områden
De erbjuder flexibilitet i analys av defekter, kvalitetskontroll och materialprovning. Stativversioner för ortoskopi eller konoskopi för att undersöka dubbelbrytande material. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för ytterligare information.
Certifications: TÜV-godkänd ergonomisk design för bättre komfort.
- Förstoring:—
- Beskrivning:Microscope stand for axio lab A1 HAL 35
- Seq:02
- Typ:Binocular
- Cat. No.:630-2143
- Fokussystem:Coarse with tension adjustment
- Revolver:5 lägen
- Objektbord:75×30 mm
- Belysning:Halogen
- Okular:WF 10×/23 mm
Accessories
- Beskrivning
- 630-2581Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction1 * 1 Items - 3 325,00 kr
- Beskrivning
- BeskrivningSpänningEffekt (W)
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- BeskrivningModellUpplösning
- BeskrivningSpänningEffekt (W)
- BeskrivningSpänningEffekt (W)