Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,45, arb.avst på 0,46 mm, 20×
Catalog # ZEIS4210519910000
Supplier:   ZEISS
Objectives
Catalog # ZEIS4210519910000
Supplier:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,45, arb.avst på 0,46 mm, 20×
Price
4 700,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Förstoring:
    20×
  • Beskrivning:
    A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,45, arb.avst på 0,46 mm
  • Seq:
    07