Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14,75×45 mm, Brun, Nej, 13-425
Katalog # SIAL854986
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:13-425
- Diam×H:14,75×45 mm
- Kapacitet:4,00 ml
- Färg:Brun
- Beskrivning:Vials
- Seq:22