Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 29×82 mm, Brun, Nej, 24-400
Katalog # SIAL27185-U
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:24-400
- Diam×H:29×82 mm
- Kapacitet:40,00 ml
- Färg:Brun
- Beskrivning:Vials
- Seq:31